trans-Cinnamaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0352-25ML C0352-500ML
TCIAC0352-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0352-25ML TCIAC0352-500ML
trans-Cinnamaldéhyde ≥98.0% (par GC)
trans-Cinnamaldéhyde
Formule: C₉H₈O
Point d'ébullition: 252 °C (1013 hPa)
Point de fusion: -8°C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 129°C
Numéro MDL: MFCD00007000
Numéro CAS: 14371-10-9
Merck Index: 14,02297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5239c6e52473c74871574276574883fc3da4213&vid=c5239c6e52473c74871574276574883fc3da4213&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité