Tris(pentafluorophényl)phosphine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2484-1G T2484-5G
TCIAT2484-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAT2484-1G TCIAT2484-5G
Tris(pentafluorophényl)phosphine ≥95.0% (par GC)
Tris(pentafluorophényl)phosphine
Formule: C₁₈F₁₅P
Numéro MDL: MFCD00079654
Numéro CAS: 1259-35-4
EINECS: 215-021-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1831d1f45dfa9dd897cd171537096f3585540009&vid=1831d1f45dfa9dd897cd171537096f3585540009&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité