Chlorure de trimethylammonium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T0465-25G T0465-500G T0465-100G
TCIAT0465-25GEA 0 EUR InStock
TCIAT0465-25G TCIAT0465-500G TCIAT0465-100G
Chlorure de trimethylammonium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de trimethylammonium
Formule: C₃H₁₀ClN
Point de fusion: 273…278 °C
Densité: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012478
Numéro CAS: 593-81-7
EINECS: 209-810-0
Merck Index: 14,09710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19818a7238f3eb96dc279d9e0af30bcc07a1cbff&vid=19818a7238f3eb96dc279d9e0af30bcc07a1cbff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 3.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité