Bromure de triméthylsulfonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1771-100GEA 92.4 EUR InStock
TCIAT1771-100G TCIAT1771-25G
Bromure de triméthylsulfonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de triméthylsulfonium
Formule: C₃H₉BrS
MW: 157,07 g/mol
Point de fusion: 203 °C
Numéro MDL: MFCD00051367
Numéro CAS: 3084-53-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/47/28995747.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité