Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triphénylsilanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T0945-25G T0945-250G
TCIAT0945-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAT0945-25G TCIAT0945-250G
Triphénylsilanol ≥98.0% (par GC)
Triphénylsilanol


Formule: C₁₈H₁₆OSi
Point de fusion: 150…153 °C
Densité: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002102
Numéro CAS: 791-31-1
EINECS: 212-339-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8daae633d27c5d4b5fed0619e5e850f2038438c&vid=a8daae633d27c5d4b5fed0619e5e850f2038438c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité