2-Benzylaminoéthanol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Benzylethanolamine, 2-(Benzylamino)ethanol
B1130-25ML B1130-500ML
TCIAB1130-25MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAB1130-25ML TCIAB1130-500ML
2-Benzylaminoéthanol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
2-Benzylaminoéthanol
Formule: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₂OH
MW: 151,21 g/mol
Point d'ébullition: 280°C
Densité: 1,1652 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 130°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002840
Numéro CAS: 104-63-2
EINECS: 203-221-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d04f8caea587d9d7a5cf7943cbf758e3f53cd92f&vid=d04f8caea587d9d7a5cf7943cbf758e3f53cd92f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité