N-Phényléthylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1101-10G P1101-25G
TCIAP1101-10GEA 138 EUR InStock
TCIAP1101-10G TCIAP1101-25G
N-Phényléthylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Phényléthylenediamine
Formule: C₆H₅NHCH₂CH₂NH₂
Point d'ébullition: 263°C
Densité: 1,047 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Numéro MDL: MFCD00008162
Numéro CAS: 1664-40-0
EINECS: 216-773-4
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef7d433395dc27fa9b1e326b00a7f7e13055296c&vid=ef7d433395dc27fa9b1e326b00a7f7e13055296c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0460 to 1.0480
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité