2-Anilinoéthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-(2-Hydroxyethyl)aniline, N-Phenylethanolamine
A0466-25G A0466-500G
TCIAA0466-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0466-25G TCIAA0466-500G
2-Anilinoéthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Anilinoéthanol
Formule: C₆H₅NHCH₂CH₂OH
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 163°C
Numéro MDL: MFCD00002832
Numéro CAS: 122-98-5
EINECS: 204-588-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cebb860478c66d8032461fdbbcfa0cc55c973556&vid=cebb860478c66d8032461fdbbcfa0cc55c973556&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité