Chlorure de (4-chlorophényl)acétyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC2313-100GEA 251 EUR InStock
TCIAC2313-100G TCIAC2313-25G
Chlorure de (4-chlorophényl)acétyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de (4-chlorophényl)acétyle
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
MW: 189,04 g/mol
Point d'ébullition: 129°C
Numéro MDL: MFCD00037111
Numéro CAS: 25026-34-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/16/28939316.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité