(S)-(-)-Citronellal ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octenal, (S)-(-)-3,7-Dimethyloct-6-enal, (-)-Citronellal, (S)-3,7-Dimethyloct-6-enal
C1454-25ML C1454-5ML
TCIAC1454-25MLEA 125 EUR InStock
TCIAC1454-25ML TCIAC1454-5ML
(S)-(-)-Citronellal ≥96.0% (par GC)
(S)-(-)-Citronellal
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 84 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75°C
Numéro MDL: MFCD00075588
Numéro CAS: 5949-05-3
EINECS: 227-707-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9153d67808308143c06750c8d64288138d60e4a&vid=c9153d67808308143c06750c8d64288138d60e4a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -18.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité