2,2'-(Éthylenedioxy)diéthanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
T0428-25G T0428-500G
TCIAT0428-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0428-25G TCIAT0428-500G
2,2'-(Éthylenedioxy)diéthanol ≥99.0% (par GC)
2,2'-(Éthylenedioxy)diéthanol
Formule: C₆H₁₄O₄
MW: 150,17 g/mol
Point d'ébullition: 276°C
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 174°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002880
Numéro CAS: 112-27-6
EINECS: 203-953-2
Merck Index: 14,09670
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=077e60635e9f31a1bf9a36de51860812a4eb8769&vid=077e60635e9f31a1bf9a36de51860812a4eb8769&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité