Toluène-3,4-dithiol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,4-Toluenedithiol, 4-Methyl-1,2-dimercaptobenzene, 1,2-Dimercapto-4-methylbenzene, 4-Methylbenzene-1,2-dithiol
T0266-1G T0266-25G T0266-5G
TCIAT0266-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAT0266-1G TCIAT0266-25G TCIAT0266-5G
Toluène-3,4-dithiol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Toluène-3,4-dithiol
Formule: C₇H₈S₂
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Point de fusion: 30…32 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004844
Numéro CAS: 496-74-2
EINECS: 207-828-3
Merck Index: 14,09531
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da37b6f373026fec1bff13a5891221fa67feb206&vid=da37b6f373026fec1bff13a5891221fa67feb206&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency
Sensitiveness to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité