Alcool 3,5-dibenzyloxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (3,5-Bis(benzyloxy)phenyl)methanol, 3,5-Bis(benzyloxy)benzyl alcohol
D2651-25G D2651-5G
TCIAD2651-25GEA 290 EUR InStock
TCIAD2651-25G TCIAD2651-5G
Alcool 3,5-dibenzyloxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 3,5-dibenzyloxybenzylique
Formule: C₂₁H₂₀O₃
MW: 320,39 g/mol
Point de fusion: 85 °C
Numéro MDL: MFCD01863236
Numéro CAS: 24131-31-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51c83db5db9d6e2e26228e58a9b0c6e81d392833&vid=51c83db5db9d6e2e26228e58a9b0c6e81d392833&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité