2,6-Dibromo-p-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD3487-25GEA 169 EUR InStock
TCIAD3487-25G
2,6-Dibromo-p-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,6-Dibromo-p-crésol
Formule: C₇H₆Br₂O
MW: 265,93 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: 2 °C
Numéro MDL: MFCD00002154
Numéro CAS: 2432-14-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité