Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glutaronitrile ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

G0072-25G G0072-250G
TCIAG0072-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAG0072-25G TCIAG0072-250G
Glutaronitrile ≥96.0% (par GC)
Glutaronitrile


Formule: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –29 °C
Densité: 0,994 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001970
Numéro CAS: 544-13-8
EINECS: 208-861-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04474
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f96cd5b84a7e15f712999fcf6a2350f746de324&vid=4f96cd5b84a7e15f712999fcf6a2350f746de324&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité