4-Nitro-2,6-xylénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-5-nitro-3-xylene, 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
D2531-25G D2531-5G
TCIAD2531-25GEA 275 EUR InStock
TCIAD2531-25G TCIAD2531-5G
4-Nitro-2,6-xylénol ≥98.0% (par GC)
4-Nitro-2,6-xylénol
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007339
Numéro CAS: 2423-71-4
EINECS: 219-353-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3e744e779df7c366b55f768ad6e94360e18daef&vid=c3e744e779df7c366b55f768ad6e94360e18daef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité