6-Nitro-2,4-xylénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dimethyl-6-nitrophenol, 4-Hydroxy-5-nitro-3-xylene
D2273-25G D2273-5G
TCIAD2273-25GEA 222 EUR InStock
TCIAD2273-25G TCIAD2273-5G
6-Nitro-2,4-xylénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Nitro-2,4-xylénol
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191633
Numéro CAS: 14452-34-7
EINECS: 238-436-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5f845da7c70b5ce496d8eccab88da1ac4dc57e4&vid=e5f845da7c70b5ce496d8eccab88da1ac4dc57e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité