Adiponitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A0168-25ML A0168-500ML
TCIAA0168-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0168-25ML TCIAA0168-500ML
Adiponitrile ≥98.0% (par GC)
Adiponitrile
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2 °C
Densité: 0,965 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00001975
Numéro CAS: 111-69-3
EINECS: 203-896-3
ONU: 2205
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58e68b6a63150c12fe3cbf6dd92534946da6a86f&vid=58e68b6a63150c12fe3cbf6dd92534946da6a86f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité