Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Suberonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,6-Dicyanohexane

S0298-25G S0298-250G
TCIAS0298-25GEA 55 EUR InStock
TCIAS0298-25G TCIAS0298-250G
Suberonitrile ≥98.0% (par GC)
Suberonitrile


Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Point d'ébullition: 172°C
Point de fusion: –3 °C
Densité: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 161°C
Numéro MDL: MFCD00001981
Numéro CAS: 629-40-3
EINECS: 211-089-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2196eae269a58380ffb24d5eab41aba02cad9394&vid=2196eae269a58380ffb24d5eab41aba02cad9394&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité