Acide 16-hydroxypalmitique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Acide 16-hydroxyhexadécanoïque
TCIAH0675-5GEA 369 EUR InStock
TCIAH0675-5G TCIAH0675-1G
Acide 16-hydroxypalmitique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 16-hydroxypalmitique
Formule: C₁₆H₃₂O₃
MW: 272,43 g/mol
Point de fusion: 95 °C
Numéro MDL: MFCD00002750
Numéro CAS: 506-13-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité