2-Aminoéthyldiéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D0505-25ML D0505-500ML
TCIAD0505-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0505-25ML TCIAD0505-500ML
2-Aminoéthyldiéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Aminoéthyldiéthylamine
Formule: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD00008176
Numéro CAS: 100-36-7
EINECS: 202-844-7
ONU: 2685
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e428e7cdd3c8d6a47a712233910569b782c259&vid=a0e428e7cdd3c8d6a47a712233910569b782c259&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité