2-Amino-p-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0330-25G A0330-500G A0330-100G
TCIAA0330-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAA0330-25G TCIAA0330-500G TCIAA0330-100G
2-Amino-p-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-p-crésol
Formule: C₇H₉NO
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 133…136 °C
Numéro MDL: MFCD00007699
Numéro CAS: 95-84-1
EINECS: 202-457-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79124c1e313f254c348db95b8fe5ee8101e7037f&vid=79124c1e313f254c348db95b8fe5ee8101e7037f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité