2-Amino-m-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1851-25G A1851-5G
TCIAA1851-25GEA 366 EUR InStock
TCIAA1851-25G TCIAA1851-5G
2-Amino-m-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-m-cresol
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075082
Numéro CAS: 2835-97-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bdf4cbefdb595ae2907e7c8b481c4a9c40f8128&vid=0bdf4cbefdb595ae2907e7c8b481c4a9c40f8128&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité