N,N-Diéthyl-1,3-propanediamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 3-Aminopropyldiéthylamine3-(Diéthylamino)propylamineDEAPA
TCIAD0473-500MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAD0473-500ML TCIAD0473-25ML
N,N-Diéthyl-1,3-propanediamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diéthyl-1,3-propanediamine
Formule: C₇H₁₈N₂
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 171°C
Point de fusion: –60 °C
Point d'éclair: 59°C
Numéro MDL: MFCD00008218
Numéro CAS: 104-78-9
ONU: 2684
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/42/28975042.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité