4-Bromo-3,5-xylénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 2-Bromo-5-hydroxy-3-xylene
B2146-25G B2146-5G
TCIAB2146-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAB2146-25G TCIAB2146-5G
4-Bromo-3,5-xylénol ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-3,5-xylénol
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116 °C
Numéro MDL: MFCD00002315
Numéro CAS: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcf7d6890416da34540ddb638f80edf57e5d7e2b&vid=fcf7d6890416da34540ddb638f80edf57e5d7e2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 118.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité