Alcool 5-bromo-2-méthoxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Bromo-2-(hydroxymethyl)anisole
B3369-25G B3369-5G
TCIAB3369-25GEA 240 EUR InStock
TCIAB3369-25G TCIAB3369-5G
Alcool 5-bromo-2-méthoxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 5-bromo-2-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004630
Numéro CAS: 80866-82-6
EINECS: 279-586-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=063a661dad0962b574881894b5c6b426489120d7&vid=063a661dad0962b574881894b5c6b426489120d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité