4-Bromo-2,6-xylénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2,6-dimethylphenol, 5-Bromo-2-hydroxy-3-xylene
B2060-25G B2060-250G
TCIAB2060-25GEA 116 EUR InStock
TCIAB2060-25G TCIAB2060-250G
4-Bromo-2,6-xylénol ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2,6-xylénol
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00002314
Numéro CAS: 2374-05-2
EINECS: 219-153-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4b100be84d10a83a145d8bbd4dd8800c1d49838&vid=b4b100be84d10a83a145d8bbd4dd8800c1d49838&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité