Alcool 2-bromo-4-fluorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-fluorobenzyl Alcohol, (2-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
B3417-5G B3417-25G
TCIAB3417-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB3417-5G TCIAB3417-25G
Alcool 2-bromo-4-fluorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 2-bromo-4-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00672925
Numéro CAS: 229027-89-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51c775271123782cc0e180506064fd30a27bfafb&vid=51c775271123782cc0e180506064fd30a27bfafb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité