4-Chloro-3,5-xylénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-hydroxy-3-xylene, Chloroxylenol, 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
C0161-25G C0161-500G
TCIAC0161-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0161-25G TCIAC0161-500G
4-Chloro-3,5-xylénol ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-3,5-xylénol
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point d'ébullition: 246°C
Point de fusion: 114…116 °C
Densité: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132 °C
Numéro MDL: MFCD00002324
Numéro CAS: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02176
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4153c9be3d6a0c27f29657b0665ab6fdc4140fe2&vid=4153c9be3d6a0c27f29657b0665ab6fdc4140fe2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 117.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité