Dichlorophène
Fournisseur: TCI
Attention
M0213-25G M0213-500G
TCIAM0213-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0213-25G TCIAM0213-500G
Dichlorophène
Dichlorophène
Formule: C₁₃H₁₀Cl₂O₂
MW: 269,13 g/mol
Point d'ébullition: 389 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 177…178 °C
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Numéro MDL: MFCD00002322
Numéro CAS: 97-23-4
EINECS: 202-567-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b0c97e7d2ca2ec7a9f51eba4281e53e7fd53ad6&vid=4b0c97e7d2ca2ec7a9f51eba4281e53e7fd53ad6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité