Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-2-isopropyl-5-méthylphénol ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 6-Chlorothymol

TCIAC0294-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAC0294-25G
4-Chloro-2-isopropyl-5-méthylphénol ≥99.0% (par GC)
4-Chloro-2-isopropyl-5-méthylphénol


Formule: C₁₀H₁₃ClO
MW: 184,67 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Point de fusion: 57…59 °C
Numéro MDL: MFCD00002326
Numéro CAS: 89-68-9
Merck Index: 14,02170
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/40/28937340.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité