Dicyanamide de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: EMIM DCA1-Éthyl-3-méthylimidazolium dicyanamide
TCIAE0680-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAE0680-1G TCIAE0680-5G
Dicyanamide de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Dicyanamide de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₈H₁₁N₅
MW: 177,21 g/mol
Point d'éclair: 221°C
Numéro MDL: MFCD08276373
Numéro CAS: 370865-89-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/09/28968109.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 97.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité