4,4'-Isopropylidènediphénol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: BPABisphénol A
TCIAB0494-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0494-25G TCIAB0494-500G
4,4'-Isopropylidènediphénol ≥99.0% (par GC)
4,4'-Isopropylidènediphénol
Formule: C₁₅H₁₆O₂
MW: 228,29 g/mol
Point de fusion: 155 °C
Numéro MDL: MFCD00002366
Numéro CAS: 80-05-7
Merck Index: 14,01297
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/51/28932451.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité