4,4'-(1-Méthylpropylidène)diphénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10655670EA 116 EUR InStock
EHERC10655670
4,4'-(1-Méthylpropylidène)diphénol
4,4'-(1-Méthylpropylidène)diphénol
Formule: C₁₆H₁₈O₂
MW: 242,32 g/mol
Point d'ébullition: 412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124…125 °C
Numéro MDL: MFCD00020179
Numéro CAS: 77-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité