(±)-β-Citronellol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0370-25ML C0370-500ML C0370-100ML
TCIAC0370-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0370-25ML TCIAC0370-500ML TCIAC0370-100ML
(±)-β-Citronellol ≥95.0% (par GC)
(±)-β-Citronellol
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00002935
Numéro CAS: 106-22-9
EINECS: 203-375-0
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b72c335a4fb2092662eef87f98cc5d2cf9afd939&vid=b72c335a4fb2092662eef87f98cc5d2cf9afd939&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité