Acide 2-bromonicotinique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Bromopyridine-3-carboxylic acid
B2626-1G B2626-5G
TCIAB2626-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB2626-1G TCIAB2626-5G
Acide 2-bromonicotinique ≥98.0% (par GC)
Acide 2-bromonicotinique
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Point de fusion: 254°C
Numéro MDL: MFCD01646068
Numéro CAS: 35905-85-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b60fa69759320cfe519b1d65751e3e0724cfc3e&vid=5b60fa69759320cfe519b1d65751e3e0724cfc3e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité