(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-γ-butyrolactone, (±)-2-Bromobutan-4-olide, 2-Bromo-4-butanolide, (±)-2-Bromo-4-hydroxybutanoic acid lactone, (±)-2-Bromo-4-butanolide
B1228-25G B1228-500G
TCIAB1228-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB1228-25G TCIAB1228-500G
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone ≥95.0% (par GC)
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone
Formule: C₄H₅BrO₂
MW: 164,99 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Densité: 1,994 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005387
Numéro CAS: 5061-21-2
EINECS: 225-764-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cd45c79b295b8d72243e2f063cea52ad79779ad&vid=7cd45c79b295b8d72243e2f063cea52ad79779ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité