2-Acétylcyclopentanone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0869-25ML A0869-5ML
TCIAA0869-25MLEA 244 EUR InStock
TCIAA0869-25ML TCIAA0869-5ML
2-Acétylcyclopentanone ≥95.0% (par GC)
2-Acétylcyclopentanone
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00001413
Numéro CAS: 1670-46-8
EINECS: 216-797-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55efbd46bd0db09e217494c9a162772df1fb752f&vid=55efbd46bd0db09e217494c9a162772df1fb752f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité