Acide 2-méthoxynicotinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM2041-25GEA 191 EUR InStock
TCIAM2041-25G TCIAM2041-5G
Acide 2-méthoxynicotinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-méthoxynicotinique
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085110
Numéro CAS: 16498-81-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/93/28987993.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité