Acide 2-méthylnicotinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylpyridine-3-carboxylic acid, 2-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid
M2089-1G M2089-5G
TCIAM2089-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAM2089-1G TCIAM2089-5G
Acide 2-méthylnicotinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-méthylnicotinique
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point de fusion: 227°C
Numéro MDL: MFCD00013449
Numéro CAS: 3222-56-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e67208989bc95412deb4f6dc19330d1926e492cc&vid=e67208989bc95412deb4f6dc19330d1926e492cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité