Pipéridine-3-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0412-25G H0412-5G
TCIAH0412-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAH0412-25G TCIAH0412-5G
Pipéridine-3-ol ≥98.0% (par GC)
Pipéridine-3-ol
Formule: C₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 113 - 116 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…59 °C
Numéro MDL: MFCD00014591
Numéro CAS: 6859-99-0
EINECS: 229-957-4
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96272569a79238b1a4529f04c8e33ee08d77d33f&vid=96272569a79238b1a4529f04c8e33ee08d77d33f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité