Cytosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Aminopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-2-pyrimidinol
C0528-25G C0528-5G C0528-100G
TCIAC0528-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAC0528-25G TCIAC0528-5G TCIAC0528-100G
Cytosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Cytosine
Formule: C₄H₅N₃O
MW: 111,1 g/mol
Point de fusion: 313…316 °C
Densité: 0,99771 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006034
Numéro CAS: 71-30-7
EINECS: 200-749-5
Merck Index: 14,02795
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b44caef2eb5978ce890aab738d1f4ef7d6ad1a17&vid=b44caef2eb5978ce890aab738d1f4ef7d6ad1a17&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in dilute HCl almost transparency
Water max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité