5-Fluorocytosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0321-1G F0321-25G F0321-5G
TCIAF0321-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAF0321-1G TCIAF0321-25G TCIAF0321-5G
5-Fluorocytosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Fluorocytosine
Formule: C₄H₄FN₃O
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 165 °C
Numéro MDL: MFCD00006035
Numéro CAS: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Merck Index: 14,04125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba4ff7f050f1edaedd79e18473965b0cd299201&vid=aba4ff7f050f1edaedd79e18473965b0cd299201&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité