5-Méthylfuranne-2(3H)-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Methylfuran-2(3H)-one
A1090-25G A1090-100G
TCIAA1090-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAA1090-25G TCIAA1090-100G
5-Méthylfuranne-2(3H)-one ≥98.0% (par GC)
α-Angelicalactone
Formule: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Point d'ébullition: 56°C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1,0904 g/cm³ (12 °C)
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00005375
Numéro CAS: 591-12-8
EINECS: 209-701-8
Merck Index: 14,00647
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa4b876e4db66e15e1e78edbf4a00fdb12663718&vid=aa4b876e4db66e15e1e78edbf4a00fdb12663718&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité