Pipéridine-4-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Piperidinol, 4-Hydroxypiperidine
H0413-25G H0413-100G
TCIAH0413-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAH0413-25G TCIAH0413-100G
Pipéridine-4-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Pipéridine-4-ol
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Point d'ébullition: 222 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86…89 °C
Point d'éclair: ≤ 100 °C
Numéro MDL: MFCD00005999
Numéro CAS: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c79926b76a67dbc605fa4bc3cbf7496f62d7b2a&vid=6c79926b76a67dbc605fa4bc3cbf7496f62d7b2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 91.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité