Acide 5-chloronicotinique ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2399-1G C2399-5G
TCIAC2399-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAC2399-1G TCIAC2399-5G
Acide 5-chloronicotinique ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-chloronicotinique
Formule: C₆H₄ClNO₂
Numéro MDL: MFCD00128901
Numéro CAS: 22620-27-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d05fc3f76d790b85ecb339ec41d31cf0ba031dff&vid=d05fc3f76d790b85ecb339ec41d31cf0ba031dff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité