δ-Valérolactone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Tétrahydro-2H-pyranne-2-one
TCIAV0039-500GEA 207 EUR InStock
TCIAV0039-500G TCIAV0039-25G TCIAV0039-100G
δ-Valérolactone ≥98.0% (par GC)
δ-Valérolactone
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Point de fusion: –10 °C
Point d'éclair: 107°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006645
Numéro CAS: 542-28-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/80/28997280.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité