Acide 6-aminonicotinique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 6-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
A1486-1G A1486-5G
TCIAA1486-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAA1486-1G TCIAA1486-5G
Acide 6-aminonicotinique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
6-Aminonicotinic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point de fusion: 312°C
Numéro MDL: MFCD00006326
Numéro CAS: 3167-49-5
EINECS: 221-630-4
Merck Index: 14,00456
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b04fea42d1a339f0657964868c3b6b8e744130c&vid=7b04fea42d1a339f0657964868c3b6b8e744130c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité