6-Bromohexanoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Bromocaproic acid ethyl ester, 6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromohexanoate
B1465-25G B1465-250G
TCIAB1465-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB1465-25G TCIAB1465-250G
6-Bromohexanoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
6-Bromohexanoate d'éthyle
Formule: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
MW: 223,11 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: 33 °C
Densité: 1,2592 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00000270
Numéro CAS: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a33d18198286344526cabb3d5d1c553ff8c5beac&vid=a33d18198286344526cabb3d5d1c553ff8c5beac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité