(±)-Acide pipéridine-4-carboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0256-100GEA 41.8 EUR InStock
TCIAI0256-100G TCIAI0256-500G TCIAI0256-25G
(±)-Acide pipéridine-4-carboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(±)-Acide pipéridine-4-carboxylique
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Point de fusion: 157 °C
Numéro MDL: MFCD00006004
Numéro CAS: 498-94-2
Merck Index: 13,05208
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/57/28972057.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité